6-Bromo-2,4-dichloro-8-methoxyquinazoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR471555-1G OR471555-250MG
APOSOR471555-1GEA 1420 EUR
APOSOR471555-1G APOSOR471555-250MG
6-Bromo-2,4-dichloro-8-methoxyquinazoline
6-Bromo-2,4-dichloro-8-methoxyquinazoline
Formula: C₉H₅BrCl₂N₂O
MW: 307,959 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17392824
Núm. CAS: 864292-36-4