Methyl 3-bromo-5-chloro-4-methylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
OR471567-1G OR471567-250MG OR471567-5G
APOSOR471567-1GEA 561 EUR
APOSOR471567-1G APOSOR471567-250MG APOSOR471567-5G
Methyl 3-bromo-5-chloro-4-methylbenzoate
Methyl 3-bromo-5-chloro-4-methylbenzoate
Formula: C₉H₈BrClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11557543
Núm. CAS: 203573-07-3