Methyl 6-(Methylamino)pyridazine-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR471568-1G OR471568-250MG OR471568-5G
APOSOR471568-1GEA 499 EUR
APOSOR471568-1G APOSOR471568-250MG APOSOR471568-5G
Methyl 6-(Methylamino)pyridazine-3-carboxylate
Methyl 6-(Methylamino)pyridazine-3-carboxylate
Formula: C₇H₉N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12152730
Núm. CAS: 1183150-47-1