5-Chloro-2-iodoindole
Proveedor: Apollo Scientific
OR471570-250MG OR471570-1G OR471570-5G
APOSOR471570-250MGEA 248 EUR
APOSOR471570-250MG APOSOR471570-1G APOSOR471570-5G
5-Chloro-2-iodoindole
5-Chloro-2-iodoindole
Formula: C₈H₅ClIN
MW: 277,489 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22563509
Núm. CAS: 1388032-50-5