2-Chloro-4-cyanophenylboronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR471571-1G OR471571-5G
APOSOR471571-1GEA 127 EUR
APOSOR471571-1G APOSOR471571-5G
2-Chloro-4-cyanophenylboronic acid pinacol ester
2-Chloro-4-cyanophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₅BClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18072641
Núm. CAS: 945391-06-0