5-(Aminomethyl)-2-(1-pyrazolyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR471574-1G OR471574-250MG OR471574-5G
APOSOR471574-1GEA 396 EUR
APOSOR471574-1G APOSOR471574-250MG APOSOR471574-5G
5-(Aminomethyl)-2-(1-pyrazolyl)pyridine
5-(Aminomethyl)-2-(1-pyrazolyl)pyridine
Formula: C₉H₁₀N₄
MW: 174,203 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08691193
Núm. CAS: 956191-88-1