1-Methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-imidazole
OR471575-1G OR471575-250MG
APOSOR471575-1GEA 102 EUR
APOSOR471575-1G APOSOR471575-250MG
1-Methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester
1-Methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₀H₁₇BN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11846349
Núm. CAS: 942070-72-6