Ethyl 2-Cyanopyrimidine-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR471577-1G OR471577-250MG
APOSOR471577-1GEA 916 EUR
APOSOR471577-1G APOSOR471577-250MG
Ethyl 2-Cyanopyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 2-Cyanopyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₈H₇N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29065915
Núm. CAS: 2006277-94-5