Methyl 1-Boc-3-bromoindole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR471580-1G OR471580-5G
APOSOR471580-1GEA 245 EUR
APOSOR471580-1G APOSOR471580-5G
Methyl 1-Boc-3-bromoindole-4-carboxylate
Methyl 1-Boc-3-bromoindole-4-carboxylate
Formula: C₁₅H₁₆BrNO₄
MW: 354.196 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29065909
Núm. CAS: 2006277-62-7