2-Amino-4-methylnicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR471581-1G OR471581-250MG
APOSOR471581-1GEA 513 EUR
APOSOR471581-1G APOSOR471581-250MG
2-Amino-4-methylnicotinic acid
2-Amino-4-methylnicotinic acid
Formula: C₇H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03427667
Núm. CAS: 38076-82-3