4-(4-Pyridyl)-3-butyn-1-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(Pyridin-4-yl)but-3-yn-1-ol
OR471582-1G OR471582-5G
APOSOR471582-1GEA 224 EUR
APOSOR471582-1G APOSOR471582-5G
4-(4-Pyridyl)-3-butyn-1-ol
4-(4-Pyridyl)-3-butyn-1-ol
Formula: C₉H₉NO
MW: 147,174 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18384538
Núm. CAS: 192643-83-7