3-(Fmoc-amino)-3-(1-Boc-3-piperidyl)propanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR471583-1G OR471583-250MG OR471583-5G
APOSOR471583-1GEA 0 EUR
APOSOR471583-1G APOSOR471583-250MG APOSOR471583-5G
3-(Fmoc-amino)-3-(1-Boc-3-piperidyl)propanoic acid
3-(Fmoc-amino)-3-(1-Boc-3-piperidyl)propanoic acid
Formula: C₂₈H₃₄N₂O₆
MW: 494,579 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425249
Núm. CAS: 372144-11-1