2-Amino-4-bromobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
OR471584-1G OR471584-5G
APOSOR471584-1GEA 85.7 EUR
APOSOR471584-1G APOSOR471584-5G
2-Amino-4-bromobenzyl alcohol
2-Amino-4-bromobenzyl alcohol
Formula: C₇H₈BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07779492
Núm. CAS: 946122-05-0