Methyl 1-(tert-butoxycarbonyl)-4-methoxyindoline-6-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR471587-250MG OR471587-1G
APOSOR471587-250MGEA 448 EUR
APOSOR471587-250MG APOSOR471587-1G
Methyl 1-(tert-butoxycarbonyl)-4-methoxyindoline-6-carboxylate
Methyl 1-(tert-butoxycarbonyl)-4-methoxyindoline-6-carboxylate
Formula: C₁₆H₂₁NO₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30723198
Núm. CAS: 928771-49-7