3,6-Dibromo-4-methylpyridazine

Proveedor: Apollo Scientific

OR471593-1G OR471593-5G
APOSOR471593-1GEA 58 EUR
APOSOR471593-1G APOSOR471593-5G
3,6-Dibromo-4-methylpyridazine
3,6-Dibromo-4-methylpyridazine
Formula: C₅H₄Br₂N₂
MW: 251,907 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22056210
Núm. CAS: 89284-10-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR