7-Bromo-1,4-dihydro-3,1-benzoxazin-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR471595-1G OR471595-250MG OR471595-5G
APOSOR471595-1GEA 397 EUR
APOSOR471595-1G APOSOR471595-250MG APOSOR471595-5G
7-Bromo-1,4-dihydro-3,1-benzoxazin-2-one
7-Bromo-1,4-dihydro-3,1-benzoxazin-2-one
Formula: C₈H₆BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12755795
Núm. CAS: 1245808-46-1