3-Aminotetrahydrofuran-3-carbonitrile hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR471596-1G OR471596-5G
APOSOR471596-1GEA 163 EUR
APOSOR471596-1G APOSOR471596-5G
3-Aminotetrahydrofuran-3-carbonitrile hydrochloride 95%
3-Aminotetrahydrofuran-3-carbonitrile hydrochloride
Formula: C₅H₈N₂O·ClH
MW: 148,591 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD20501945
Núm. CAS: 1354963-38-4