2-(1H-Pyrrol-2-yl)acetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR471598-1G OR471598-250MG OR471598-5G
APOSOR471598-1GEA 406 EUR
APOSOR471598-1G APOSOR471598-250MG APOSOR471598-5G
2-(1H-Pyrrol-2-yl)acetonitrile
2-(1H-Pyrrol-2-yl)acetonitrile
Formula: C₆H₆N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878875
Núm. CAS: 50551-29-6