3-Amino-3-(2-naphthyl)propionic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: DL-3-Amino-3-(2-naphthyl)propionic acid
OR471651-25G
APOSOR471651-25GEA 232 EUR
APOSOR471651-25G
3-Amino-3-(2-naphthyl)propionic acid 95%
3-Amino-3-(2-naphthyl)propionic acid
Formula: C₁₃H₁₃NO₂
MW: 215,248 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01871322
Núm. CAS: 129042-57-5