Methyl 6-bromoindole-3-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 6-bromo-1H-indole-3-carboxylate
OR471662-5G
APOSOR471662-5GEA 149 EUR
APOSOR471662-5G
Methyl 6-bromoindole-3-carboxylate 97%
Methyl 6-bromoindole-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₈BrNO₂
MW: 254,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09836005
Núm. CAS: 868656-97-7