5-Nitro-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR471670-5G
APOSOR471670-5GEA 50.9 EUR
APOSOR471670-5G
5-Nitro-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one 95%
5-Nitro-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one
Formula: C₇H₄N₂O₄
MW: 180,118 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01929029
Núm. CAS: 3889-13-2