1-Benzyl-4-methyl-3-(methylamino)piperidine dihydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR471680-10G
OR471680-1G
OR471680-5G
APOSOR471680-10GEA
102
EUR
APOSOR471680-10G
APOSOR471680-1G
APOSOR471680-5G
1-Benzyl-4-methyl-3-(methylamino)piperidine dihydrochloride 97%
1-Benzyl-4-methyl-3-(methylamino)piperidine dihydrochloride
Formula:
C₁₄H₂₂N₂·2ClH MW: 291,26 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09475546 Núm. CAS: 1228879-37-5 |