2-Amino-5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)methyl]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR471684-25G OR471684-5G
APOSOR471684-25GEA 244 EUR
APOSOR471684-25G APOSOR471684-5G
2-Amino-5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)methyl]pyridine 95%
2-Amino-5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)methyl]pyridine
Formula: C₁₂H₂₀N₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14706690
Núm. CAS: 1180132-17-5