Methyl 5-chloroindole-3-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR471689-1G OR471689-250MG OR471689-5G
APOSOR471689-1GEA 58 EUR
APOSOR471689-1G APOSOR471689-250MG APOSOR471689-5G
Methyl 5-chloroindole-3-carboxylate 97%
Methyl 5-chloroindole-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₈ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203871
Núm. CAS: 172595-67-4