5-Methoxy-4-[(4-methoxybenzyl)oxy]-2-nitrobenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR471691-10G OR471691-1G OR471691-5G
APOSOR471691-10GEA 112 EUR
APOSOR471691-10G APOSOR471691-1G APOSOR471691-5G
5-Methoxy-4-[(4-methoxybenzyl)oxy]-2-nitrobenzoic acid 97%
5-Methoxy-4-[(4-methoxybenzyl)oxy]-2-nitrobenzoic acid
Formula: C₁₆H₁₅NO₇
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28144964
Núm. CAS: 1643979-88-7