4-Amino-3,5-dichloro-2-methylpyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3,5-Dichloro-2-methylpyridin-4-amine
OR471695-1G OR471695-250MG
APOSOR471695-1GEA 109 EUR
APOSOR471695-1G APOSOR471695-250MG
4-Amino-3,5-dichloro-2-methylpyridine 97%
4-Amino-3,5-dichloro-2-methylpyridine
Formula: C₆H₆Cl₂N₂
MW: 177,031 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00160307
Núm. CAS: 195045-26-2