1,2,5-Thiadiazole-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR471696-1G OR471696-5G
APOSOR471696-1GEA 108 EUR
APOSOR471696-1G APOSOR471696-5G
1,2,5-Thiadiazole-3-carboxylic acid 95%
1,2,5-Thiadiazole-3-carboxylic acid
Formula: C₃H₂N₂O₂S
MW: 130,125 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01334979
Núm. CAS: 13368-86-0