4-Amino-2-(tert-butyl)pyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR471697-1G OR471697-250MG
APOSOR471697-1GEA 724 EUR
APOSOR471697-1G APOSOR471697-250MG
4-Amino-2-(tert-butyl)pyrimidine 95%
4-Amino-2-(tert-butyl)pyrimidine
Formula: C₈H₁₃N₃
MW: 151,209 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01646228
Núm. CAS: 114362-20-8