3,4-Dihydrobenzo[b]azepine-2,5-dione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR471699-1G OR471699-250MG
APOSOR471699-1GEA 111 EUR
APOSOR471699-1G APOSOR471699-250MG
3,4-Dihydrobenzo[b]azepine-2,5-dione 95%
3,4-Dihydrobenzo[b]azepine-2,5-dione
Formula: C₁₀H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02167972
Núm. CAS: 16511-38-9