1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR471700-1G OR471700-250MG
APOSOR471700-1GEA 359 EUR
APOSOR471700-1G APOSOR471700-250MG
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic acid 95%
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027511
Núm. CAS: 933752-32-0