Methyl (S)-2-amino-3-(3-bromophenyl)propanoate hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR471701-1G OR471701-5G
APOSOR471701-1GEA 364 EUR
APOSOR471701-1G APOSOR471701-5G
Methyl (S)-2-amino-3-(3-bromophenyl)propanoate hydrochloride 95%
Methyl (S)-2-amino-3-(3-bromophenyl)propanoate hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₂BrNO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12911124
Núm. CAS: 880347-43-3