4'-Amino-3'-iodoacetophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR471702-1G OR471702-5G
APOSOR471702-1GEA 368 EUR
APOSOR471702-1G APOSOR471702-5G
4'-Amino-3'-iodoacetophenone 97%
4'-Amino-3'-iodoacetophenone
Formula: C₈H₈INO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22124432
Núm. CAS: 97776-06-2