Ethyl 3-(4-morpholinophenyl)-3-oxopropanoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR471703-1G OR471703-5G
APOSOR471703-1GEA 387 EUR
APOSOR471703-1G APOSOR471703-5G
Ethyl 3-(4-morpholinophenyl)-3-oxopropanoate 95%
Ethyl 3-(4-morpholinophenyl)-3-oxopropanoate
Formula: C₁₅H₁₉NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11974624
Núm. CAS: 55356-46-2