(S)-1,2-Dimethylpiperazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR471705-1G
APOSOR471705-1GEA 77 EUR
APOSOR471705-1G
(S)-1,2-Dimethylpiperazine 95%
(S)-1,2-Dimethylpiperazine
Formula: C₆H₁₄N₂
MW: 114,189 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11858472
Núm. CAS: 485841-52-9