3-Hydroxy-6-methylpyridine-2-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR471706-1G OR471706-250MG
APOSOR471706-1GEA 801 EUR
APOSOR471706-1G APOSOR471706-250MG
3-Hydroxy-6-methylpyridine-2-carbaldehyde 95%
3-Hydroxy-6-methylpyridine-2-carbaldehyde
Formula: C₇H₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11044356
Núm. CAS: 66497-42-5