4-Chlorobenzylboronic acid pinacol ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(4-Chlorobenzyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-[(4-Chlorophenyl)methyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR471707-1G
APOSOR471707-1GEA 104 EUR
APOSOR471707-1G
4-Chlorobenzylboronic acid pinacol ester 95%
4-Chlorobenzylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₈BClO₂
MW: 252,545 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10698531
Núm. CAS: 475250-49-8