1-Phenyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Phenyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR471708-1G
APOSOR471708-1GEA 111 EUR
APOSOR471708-1G
1-Phenyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
1-Phenyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₅H₁₉BN₂O₂
MW: 270,135 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23135814
Núm. CAS: 1238702-58-3