Ethyl 3-(2-methoxy-4-methylphenyl)-3-oxopropanoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR471709-1G OR471709-250MG
APOSOR471709-1GEA 710 EUR
APOSOR471709-1G APOSOR471709-250MG
Ethyl 3-(2-methoxy-4-methylphenyl)-3-oxopropanoate 95%
Ethyl 3-(2-methoxy-4-methylphenyl)-3-oxopropanoate
Formula: C₁₃H₁₆O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31695761
Núm. CAS: 125041-96-5