Ethyl 2-(4-oxocyclohexyl)butanoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR471711-1G OR471711-250MG
APOSOR471711-1GEA 790 EUR
APOSOR471711-1G APOSOR471711-250MG
Ethyl 2-(4-oxocyclohexyl)butanoate 95%
Ethyl 2-(4-oxocyclohexyl)butanoate
Formula: C₁₂H₂₀O₃
MW: 212,285 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31695762
Núm. CAS: 1923824-52-5