1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR471713-1G OR471713-250MG
APOSOR471713-1GEA 178 EUR
APOSOR471713-1G APOSOR471713-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carbaldehyde 95%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carbaldehyde
Formula: C₈H₆N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08272237
Núm. CAS: 728034-12-6