4'-Amino-3'-chloroacetophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR471714-1G OR471714-250MG
APOSOR471714-1GEA 801 EUR
APOSOR471714-1G APOSOR471714-250MG
4'-Amino-3'-chloroacetophenone 95%
4'-Amino-3'-chloroacetophenone
Formula: C₈H₈ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06411008
Núm. CAS: 6953-83-9