Methyl (R)-2-amino-3-(4-bromophenyl)propanoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR471715-1G OR471715-250MG
APOSOR471715-1GEA 679 EUR
APOSOR471715-1G APOSOR471715-250MG
Methyl (R)-2-amino-3-(4-bromophenyl)propanoate 98%
Methyl (R)-2-amino-3-(4-bromophenyl)propanoate
Formula: C₁₀H₁₂BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08058268
Núm. CAS: 122332-24-5