4-Bromo-5-methyl-2-(methylthio)pyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR471717-1G OR471717-5G
APOSOR471717-1GEA 323 EUR
APOSOR471717-1G APOSOR471717-5G
4-Bromo-5-methyl-2-(methylthio)pyrimidine 95%
4-Bromo-5-methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Formula: C₆H₇BrN₂S
MW: 219,102 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28049291
Núm. CAS: 1823532-08-6