3-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-2-azetidinone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR471721-100MG OR471721-1G OR471721-250MG
APOSOR471721-100MGEA 700 EUR
APOSOR471721-100MG APOSOR471721-1G APOSOR471721-250MG
3-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-2-azetidinone 97%
3-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-2-azetidinone
Formula: C₆H₁₀ClNO
MW: 147,603 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31615928
Núm. CAS: 2168391-80-6