2-Amino-3-cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester 95%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: 2-Amino-3-cyanopyridine-5-boronic Acid Pinacol Ester

OR471722-1G OR471722-250MG
APOSOR471722-1GEA 261 EUR
APOSOR471722-1G APOSOR471722-250MG
2-Amino-3-cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester 95%
2-Amino-3-cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₆BN₃O₂
MW: 245,085 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16995200
Núm. CAS: 1246372-66-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR