4-Bromo-3-chloro-2-methylpyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR471724-100MG OR471724-1G OR471724-250MG
APOSOR471724-100MGEA 143 EUR
APOSOR471724-100MG APOSOR471724-1G APOSOR471724-250MG
4-Bromo-3-chloro-2-methylpyridine 95%
4-Bromo-3-chloro-2-methylpyridine
Formula: C₆H₅BrClN
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11215565
Núm. CAS: 1188140-52-4