6-Cyclopropylpyridine-3-methanamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR471727-100MG OR471727-1G OR471727-250MG
APOSOR471727-100MGEA 551 EUR
APOSOR471727-100MG APOSOR471727-1G APOSOR471727-250MG
6-Cyclopropylpyridine-3-methanamine 97%
6-Cyclopropylpyridine-3-methanamine
Formula: C₉H₁₂N₂
MW: 148,205 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18255577
Núm. CAS: 1256823-20-7