1-Methylimidazole-5-carboxamide 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR4728-1G OR4728-10G OR4728-5G
APOSOR4728-1GEA 243 EUR
APOSOR4728-1G APOSOR4728-10G APOSOR4728-5G
1-Methylimidazole-5-carboxamide 95+%
1-Methylimidazole-5-carboxamide
Formula: C₅H₇N₃O
MW: 125,129 g/mol
Pto. de fusión: 178…180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01567302
Núm. CAS: 40637-81-8