tert-Butyl [(3S)-pyrrolidin-3-ylmethyl]carbamate hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR47363-1G OR47363-250MG
APOSOR47363-1GEA 128 EUR
APOSOR47363-1G APOSOR47363-250MG
tert-Butyl [(3S)-pyrrolidin-3-ylmethyl]carbamate hydrochloride
tert-Butyl [(3S)-pyrrolidin-3-ylmethyl]carbamate hydrochloride
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11101394
Núm. CAS: 1075260-66-0