N-[(1S)-1-(4-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR475069-1G
OR475069-250MG
APOSOR475069-1GEA
574
EUR
APOSOR475069-1G
APOSOR475069-250MG
N-[(1S)-1-(4-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[(1S)-1-(4-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formula:
C₁₁H₁₄BrN·ClH MW: 276,601 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD31695673 Núm. CAS: 2413937-39-8 |